Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke: Duran™ 213112401
85.71 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
- Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Abdampfschale | |
40 mm |
20 mL | |
Rund | |
25 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14