Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke:  Duran™ 213114402
128.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706582
  • 135.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
  • Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Borosilikatglas
Abdampfschale
95 mm
300 mL
Rund
55 mm
Name des Produkts
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss > Kapazität: 300 ml