Learn More
Bortriiodid, weiß, kristallin, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374949
Zum Warenkorb hinzufügen
Bortriiodid, weiß, kristallin, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374949
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11374949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087220.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Boron triiodide is used as pharmaceutical, chemical and organic intermediate. It is also used as a catalyst and for preparation of boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-10-7
Summenformel BI3
Molekulargewicht (g/mol) 391.52
MDL-Nummer MFCD00036286
InChI-Schlüssel YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
IUPAC-Name Triiodboran
SMILES IB(I)I
Spezifikation
Siedepunkt 210°C
Chemischer Name oder Material Boron triiodide
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich >98%
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 391.52
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 3.35
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX28K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number087220.06,087220.03,087220.14
ChargennummerS28K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog Number087220.06,087220.03,087220.14
ChargennummerY16J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number087220.06,087220.03,087220.14
ChargennummerR12J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog Number087220.06,087220.03
ChargennummerP16I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number087220.06,087220.03
Name des Produkts
Bortriiodid, weiß, kristallin, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals >