Learn More
Bortrifluorid-Diethyletherat, 46.5 % BF3 min., verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
50.20 CHF - 76.91 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-63-7 |
---|---|
Summenformel | C4H10BF3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.93 |
MDL-Nummer | MFCD00013194 |
InChI-Schlüssel | KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8000 |
SMILES | FB(F)F.CCOCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11358958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041796.22 |
100 g |
50.20 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11368958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041796.36 |
500 g |
76.91 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Boron trifluoride diethyl etherate is used as a Lewis acid catalyst in Mukaiyama aldol addition, alkylation, acetylation, isomerization, dehydrations and condensation reactions. It is involved in the prepattion of polyethers in polymerization reactions. As a catalyst, it is used in the preparation of cyclopentyl- and cycloheptyl[b]indoles and other diborane. It is also used in sensitive neutron detectors in ionization chambers as well as monitoring radiation levels in earth’s atmosphere.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
109-63-7 | |
141.93 | |
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N | |
FB(F)F.CCOCC |
C4H10BF3O | |
MFCD00013194 | |
8000 |
Spezifikation
125°C to 126°C | |
-60°C | |
Flüssigkeit | |
BF3·O(CH2CH3)2 | |
UN2604 | |
47°C (116°F) | |
Miscible with ether and alcohol. | |
FB(F)F.CCOCC | |
141.93 | |
141.93 | |
Acrid | |
1.344 | |
1.130 g/mL |
Boron trifluoride diethyl etherate | |
109-63-7 | |
C4H10BF3O | |
MFCD00013194 | |
3909607 | |
14,1350 | |
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N | |
Ethoxyethan;Trifluorboran | |
8000 | |
46.5% BF3 min. | |
ChemSeal™ Flaschen | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H331-H372-H314-H318-H226-H302
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314-H332-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:BORON-TRIFLUORID-DIETHYLETHERAT
missing translation for 'einecsNumber' : 203-689-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen