Learn More
Bortribromid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
73.80 CHF - 528.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10294-33-4 |
---|---|
Summenformel | BBr3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.52 |
MDL-Nummer | MFCD00011312 |
InChI-Schlüssel | ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Bortribromid, Boran, Tribrom, Borbromid, Tribrombor, Tribromboran, Bortribrornid, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide |
PubChem CID | 25134 |
IUPAC-Name | Tribromboran |
SMILES | BrB(Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10035321
|
Thermo Scientific
365210250 |
25 g | Glasflasche |
73.80 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10281852
|
Thermo Scientific Acros
365211000 |
100 g | Glasflasche |
166.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10237483
|
Thermo Scientific Acros
365215000 |
500 g | Glasflasche |
528.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Lewis-SäureChemische Identifikatoren
10294-33-4 | |
250.52 | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
25134 | |
BrB(Br)Br |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
Bortribromid, Boran, Tribrom, Borbromid, Tribrombor, Tribromboran, Bortribrornid, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
Tribromboran |
Spezifikation
91.2 °C | |
-46.0 °C | |
10294-33-4 | |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
15, 1349 | |
Löslichkeit in Wasser: reagiert. Andere Löslichkeiten: zerfällt in Alkohol | |
BrB(Br)Br | |
250.52 | |
250.52 | |
2.65 |
Bortribromid | |
99+ % | |
99+ % | |
BBr3 | |
01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 | |
Bortribromid, Boran, Tribrom, Borbromid, Tribrombor, Tribromboran, Bortribrornid, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
Tribromboran | |
25134 | |
99 + % | |
2.6500 g/ml |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Lebensgefahr bei Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Lebensgefahr bei Verschlucken. Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Satz: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Hautstellen gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
Recommended Storage : Gift, Raum
- Boron tribromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.