Learn More
Borpulver (≥96 Atom-% B-11), kristallin, -100 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis), (≥96 -atomar % B-11) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −100 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | Kristallpulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
F16P16 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044257.14,044257.06,044258.09 |
M22H045 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044257.14,044257.06,044258.09 |
B10R005 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044257.14,044257.06,044258.09 |
X16E038 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044257.14,044257.06,044258.09 |
L05Q017 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044257.14,044257.06,044258.09 |