Learn More
Borpulver (96+ Atom% B-10), kristallin, -60 +100 Mesh, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis), (≥96 -atomar % B-10) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −60+100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | kristallin |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T31J012 | Analysenzertifikat | 09/08/2023 | 044256.14,044256.06 |
P24J013 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 044256.14 |
Q29F043 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044256.14,044257.06,044256.06 |
K28Q020 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044256.14,044257.06,044256.06 |
G15U005 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044256.14,044257.06,044256.06 |