Learn More
Boroxid, weißes Pulver, 99.999 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in the production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants and dopants in semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1860°C |
Chemischer Name oder Material | Boron oxide |
Schmelzpunkt | ∽450°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
Formelmasse | 69.62 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M30K025 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 041786.18,041786.09,041786.04 |
S21I017 | Analysenzertifikat | 25/07/2022 | 041786.18,041786.09,041786.04 |
Y19H014 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 041786.18,041786.09,041786.04 |
P09I005 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 041786.18,041786.09,041786.04 |
X22G013 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 041786.18,041786.09,041786.04 |