Learn More
Boroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
91.90 CHF - 1320.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1303-86-2 |
---|---|
Summenformel | B2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 69.62 |
MDL-Nummer | MFCD00011315 |
InChI-Schlüssel | JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g |
PubChem CID | 518682 |
ChEBI | CHEBI:30163 |
IUPAC-Name | Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran |
SMILES | O=BOB=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10115220
|
Thermo Scientific Acros
206300010 |
1 kg | Glasflasche |
91.90 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10628894
|
Thermo Scientific Acros
206300050 |
5 kg | Kunststoff-Fass |
313.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15169233
|
Thermo Scientific Acros
206300250 |
25 kg | Fibertrommel |
1320.00 CHF
25 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1303-86-2 | |
69.62 | |
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N | |
518682 | |
Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran |
B2O3 | |
MFCD00011315 | |
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g | |
CHEBI:30163 | |
O=BOB=O |
Spezifikation
1860.0°C | |
450.0°C | |
Weiß | |
98% | |
B2O3 | |
01,673; 02,32; 03,33; 09,1349 | |
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g | |
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N | |
Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran | |
518682 | |
69.61 | |
2.46 |
Boron oxide | |
1303-86-2 | |
Pulver | |
B2O3 | |
MFCD00011315 | |
15,1348 | |
Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids | |
O=BOB=O | |
69.62 | |
CHEBI:30163 | |
98% | |
2.4600g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-125-8
- Boron oxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.