Learn More
Boroxid, 97.5 % min., typischerweise 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride, and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from Talc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1860°C |
Chemischer Name oder Material | Boron oxide |
Schmelzpunkt | ∽450°C |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min., typically 98.5% |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water and methanol. |
IUPAC-Name | Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran |
Formelmasse | 69.62 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Dichte | 2.46 ^+ 0.01 g/mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W13K026 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
Q03J013 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 012290.36 |
W12I022 | Analysenzertifikat | 16/09/2022 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
Y16G050 | Analysenzertifikat | 14/09/2022 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
T10G002 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
Sicherheit und Handhabung
- Boron oxide
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boron oxide