Learn More
Bornitridbarren, L x B x H: 300 x 6.4 x 6.4 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron nitride |
CAS | 10043-11-5 |
Physikalische Form | Bar (heiß gedrückt) 12 x 1/4 x 1/4 in. PC ∽21 g |
Menge | 1 Pc. |
Summenformel | BN |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
InChI-Schlüssel | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | B=N |
IUPAC-Name | Boranimin |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bornitridbarren, L x B x H: 300 x 6.4 x 6.4 mm, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur