Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Wird bei der Herstellung von Legierungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von feuerfesten Stoffen für Öfen, für Dämmstoffe, Maschinen und in der Luftfahrt verwendet.
219.00 CHF - 900.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Summenformel | BN |
Molekulargewicht (g/mol) | 24.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
InChI-Schlüssel | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
PubChem CID | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
IUPAC-Name | Boranilidyneamin |
SMILES | B=N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15412047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044838.KG |
1 Pc. |
219.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15422047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044838.KJ |
5 Pc. | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
Boranilidyneamin |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 | |
B=N |
Spezifikation
Boron nitride | |
Heiß gepresster Stab, 6,4 mm Durchmesser x 203 mm Länge | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranilidyneamin | |
66227 | |
24.82 | |
Beutel |
Sicherheit und Handhabung
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
Gehäuse H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen