Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15492037
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492037
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Artikelnummer. 15492037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044837.KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird bei der Herstellung von Legierungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von feuerfesten Stoffen für Öfen, für Dämmstoffe, Maschinen und in der Luftfahrt verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-Name Boranilidyneamin
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 1 Pc.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >