Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
145.00 CHF - 483.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Summenformel | BN |
Molekulargewicht (g/mol) | 24.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
InChI-Schlüssel | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
PubChem CID | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11386088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011078.18 |
50 g |
145.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011078.30 |
250 g |
483.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Descripción
Boron nitride used in the manufacture of high-temperature equipment parts due to its excellent thermal and chemical stability. It is used as a lubricant and an additive to cosmetics, paints, dental cements and pencil leads. It is also used to provide self lubricating properties to ceramics, alloys, resins, plastics and rubbers. In addition to this, it has many industrial applications such as xerographic process, laser printers, oxygen sensors and proton conductors. Cubic boron nitride is used as an abrasive material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Especificaciones
Boron nitride | |
Pulver | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Nitriloboran | |
66227 | |
24.82 |
10043-11-5 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 |
Seguridad y manipulación
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
Gehäuse H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.