Learn More
Borkarbid, schwarzes Pulver, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361448
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Borkarbid, schwarzes Pulver, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361448
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11361448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010922.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-32-8
Summenformel CB4
Molekulargewicht (g/mol) 55.25
MDL-Nummer MFCD00011520
InChI-Schlüssel INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron carbide
Schmelzpunkt 2350°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >90%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 55.26
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.52
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY02J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Artikelnummer010922.22,010922.36
ChargennummerG21H17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010922.22,010922.36
ChargennummerA11K13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010922.22,010922.36
ChargennummerD30H19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010922.22,010922.36
ChargennummerJ13P05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010922.22,010922.36
Name des Produkts
Borkarbid, schwarzes Pulver, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals >