Learn More
Bor 11 Isotop-Standard für ICP/MS, 10μ g/ml in H20, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
B11 | 10 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bor 11-Isotopenstandard |
CAS | 7440-42-8, 7732-18-5 |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
CAS Min. % | 0.0, 99.99 |
Menge | 125 ml |
CAS Max. % | 0.0, 99.99 |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Typ | Certified Reference Material |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Summenformel | B |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bor 11 Isotop-Standard für ICP/MS, 10μ g/ml in H20, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur