Learn More
Borsäure, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11330879
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330879
100g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11330879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010659.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
It is used as a primary or adjunct buffer in swimming pools, flame retardant, neutron absorber in nuclear power plants, colorant to make flame green, preservative in urine samples, welding flux in combination with borax, or precursor to other chemical compounds. It is used to prevent/remove existing wet and dry rot in timbers, treat wood against fungal/insect attack, prevent athlete’s foot, lubricate carom boards, and reduce surface oxidation on metals at high temperatures. It can be used to produce lubricant for ceramic or metal surfaces, textile fiberglass, induction furnace linings and ceramics, Silly Putty, and glass LCD flat panel displays. It can prevent the high temperature reaction of aluminum with nitrates in pyrotechniques, and neutralize active hydrofluoric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric Acid
Schmelzpunkt ∽185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435
Flammpunkt Keine
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100g
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Löslichkeitsinformationen Soluble in water- solubility increases rapidly with temperature. Soluble in methanol and ethanol. Very slightly soluble in acetone.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Puratronic™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX07K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number010659.14,010659.36,010659.22
ChargennummerY06J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number010659.14,010659.36,010659.22
ChargennummerQ25I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number010659.14,010659.36,010659.22
Chargennummer10188033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010659.14,010659.36,010659.22
Chargennummer23389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010659.14,010659.36,010659.22
Name des Produkts
Borsäure, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >