Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borsäure, molekularbiologische Qualität, 99.5 % min.
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
5kg
Beschreibung
Used to promote amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boric acid |
pH | 3,8 bis 4,8 |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | ∼185 °C (Zersetzung) |
Dichte | 1,435 g/mL |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500g |
Physikalische Form | Pulver |
Beilstein | 1697939 |
Merck Index | 14,1336 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Boric acid, Molecular Biology Grade
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Borsäure, molekularbiologische Qualität, 99.5 % min. >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction