Learn More
Borsäure, Elektrophoresequalität, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15498669
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure, Elektrophoresequalität, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498669
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
5kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15498669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67202.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3.8 to 4.8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Dichte 1.435 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT21J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog NumberJ67202.36,J67202.A7,J67202.A1
ChargennummerN17I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ67202.36,J67202.A7,J67202.A1
ChargennummerU04I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberJ67202.36,J67202.A7,J67202.A1
ChargennummerR22F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ67202.36,J67202.A7,J67202.A1
ChargennummerW30B062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ67202.36,J67202.A7,J67202.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid
Name des Produkts
Borsäure, Elektrophoresequalität, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >