Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5 Artikelnummer.: 15454579
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5
Artikelnummer. 15454579
500 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15454579
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62154.AP
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses Produkt eignet sich ideal für viele biologische Anwendungen, einschließlich biochemischer, molekularbiologischer, zellbiologischer, histologischer und immunologischer Forschungs- und Laborverfahren. Es kann zur Verdünnung von Substanzen und bei Beschichtungsverfahren verwendet werden. Additive wie Tween 20 und Milchpulver können als Waschpuffer oder Blockierpuffer verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei 25 °C lagern. Dieses Produkt ist unter diesen Bedingungen relativ stabil. Das beste Ergebnis wird bei Verwendung innerhalb von 6 – 8 Monaten nach dem Kauf erzielt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 9.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5 >