Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1M Lösung in THF, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14044-65-6 | C4H11BO | 85.94 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 175088000
613.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Borane-tetrahydrofuran complex | |
1M solution in tetrahydrofuran, stabilized | |
C4H11BO | |
0.96 to 1.08M | |
0.8760g/mL | |
borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf | |
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N | |
Bor;oxolan | |
11062302 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
Stabilized | |
−22°C |
Farblos | |
14044-65-6, 109-99-9 | |
MFCD00012429 | |
01,199; 02,106; 03,76; 04,124; 05,184; 06,161; 07,89; 12,65; 17,101 | |
15, 1336 | |
Solubility in water: reacts. | |
B.C1CCOC1 | |
85.94 | |
85.94 | |
0.876 | |
800 mL | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465002 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 175088000,175081000 |
A0455203 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 175088000,175081000 |
A0465002 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 175088000,175081000 |
A0455203 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 175088000,175081000 |
A0465002 | Analysenzertifikat | 31/07/2024 | 175088000,175081000 |