Learn More
Boran-Methyl-Sulfid-Komplex, 2 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
97.59 CHF - 451.33 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borane-methyl sulfide complex |
---|---|
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 2M Solution in Tetrahydrofuran |
CAS | 13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3 |
Summenformel | C2H9BS |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10022420
|
Thermo Scientific Acros
185071000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
97.59 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10685252
|
Thermo Scientific Acros
185078000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
451.33 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Borane-methyl sulfide complex | |
2M Solution in Tetrahydrofuran | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50 | |
15, 1336 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether, tetrahydrofurane, hexane,, toluene, methylene chloride and other aprotic, solvents | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
−17°C |
Farblos bis hellgelb | |
13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3 | |
(CH3)2S·BH3 | |
1.80 to 2.20M | |
0.8500g/mL | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
Bor;methylsulfanylmethan | |
9833925 | |
0.85 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Reagiert heftig mit Wasser. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-313-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PV5080000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.