Learn More
Boran-Methylsulfidkomplex, 94 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
215.07 CHF - 844.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13292-87-0, 75-18-3 |
---|---|
Summenformel | C2H9BS |
Molekulargewicht (g/mol) | 75.96 |
MDL-Nummer | MFCD00013189 |
InChI-Schlüssel | RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms |
PubChem CID | 9833925 |
IUPAC-Name | Boron;Methylsulfanylmethan |
SMILES | B.CSC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10275750
|
Thermo Scientific Acros
177061000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
215.07 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10542201
|
Thermo Scientific Acros
177068000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
844.20 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
13292-87-0, 75-18-3 | |
75.96 | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
9833925 | |
B.CSC |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
Boron;Methylsulfanylmethan |
Spezifikation
Borane dimethyl sulfide complex | |
13292-87-0, 75-18-3 | |
Bernsteinfarben bis farblos | |
3°C | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
15, 1336 | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
Boron;Methylsulfanylmethan | |
9833925 | |
94% |
94% | |
-40°C to 37°C | |
0.8010g/mL | |
94% | |
(CH3)2S·BH3 | |
04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50 | |
0.801 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether,tetrahydrofurane,hexane,,toluene,methylene chloride and other aprotic,solvents | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Unter inertem Gas handhaben.
Vor Feuchtigkeit schützen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-313-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PV5080000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Borane-methyl sulfide complex
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.