Learn More
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 2 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370248
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 2 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370248
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11370248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042965.AE
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-87-0
Summenformel C2H9BS
Molekulargewicht (g/mol) 75.96
MDL-Nummer MFCD00013189
InChI-Schlüssel RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC-Name Boron;Methylsulfanylmethan
SMILES B.CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-dimethyl sulfide complex
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.855 g/mL
Flammpunkt −17°C (−1°F)
Geruch Characteristic
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel (CH3)2S·BH3
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 3663489
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formelmasse 75.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in THF
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY17I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number042965.AE,042965.AP
ChargennummerM17J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number042965.AE,042965.AP
ChargennummerG29T046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042965.AE,042965.AP
ChargennummerK24N01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042965.AE,042965.AP
ChargennummerE07S027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042965.AE,042965.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, trihydro[thiobis[methane]]-boron
Name des Produkts
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 2 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >