Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
BIOPHARMA
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Marke:  Berkshire International™ B85A4YL25010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12827143
  • 27.20 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Spezifikation
Zellulose
Schreiben, Kopieren und Drucken in kontrollierten Umgebungen
Bögen
A4.
Gelb
Fotokopierer und Laserdrucker
BCR Bond 850
850 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000852065 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum21/04/2025 Catalog NumberB85A4YL25010
Chargennummer0000849696 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/11/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Chargennummer0000847871 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum18/07/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Chargennummer0000852065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2025 Catalog NumberB85A4YL25010
Chargennummer0000849696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier > Farbe:Gelb