Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
BIOPHARMA
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Marke:  Berkshire International™ B104A4W25010
16.04 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12827133
  • 32.40 CHF / 250 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Laserdrucker und Fotokopierer
BCR Bond 1040
A4.
Hochrein
Bögen
250/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000845627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberB104A4W25010
Chargennummer0000840600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberB104A4W25010
Chargennummer0000845627 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum20/02/2024 Catalog NumberB104A4W25010
Chargennummer0000840899 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/09/2023 Catalog NumberB104A4W25010
Chargennummer0000840600 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/08/2023 Catalog NumberB104A4W25010
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier > Größe (L x B):216mm x 279mm