Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Welcome Pack, 4-12%
Das Bolt Startpaket bietet alle notwendigen Bolt Gele und Puffer für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke: Invitrogen™ NW0412B
809.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Mini Gel Tank; 20 Bolt (4 bis 12 %, 15-Well); Bis-Tris Plus Gele; 500 ml Bolt MES SDS Laufpuffer, 20x; 10 ml Bolt LDS Probenpuffer, 4x; 10 ml Bolt Probenreduktionsmittel, 10x; 500 μl SeeBlue Plus2 vorgefärbter Standard
Beschreibung
Das Bolt Startpaket bietet alle notwendigen Bolt Gele und Puffer für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit Novex Gelen, NuPAGE Gelen und Bolt Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten.
Das Startpaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Bolt Bis-Tris Plus Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• Bolt MES-Laufpuffer, 20X (B0002)
• Bolt LDS-Probenpuffer, 4X (B0007)
• Bolt Probenreduktionsmittel, 10X (B0009)
• Vorgefärbter SeeBlue Plus2 Protein-Standard (LC5925)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit Novex-Gelen, NuPAGE-Gelen und Bolt Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Bolt Bis-Tris Plus Gelen
Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung Ihrer kleinen bis mittleren Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Bolt Bis-Tris Plus-Gele liefern eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8, 10, 12 und 4 bis 12 % Gradient und zahlreiche Well-Formate. Bolt Bis-Tris Gele verfügen über keilförmige Wells, die leicht bis zu zwei Mal mehr Probenvolumen laden können, um Proteine in stark verdünnten Proben nachzuweisen oder Proteine mit niedriger Abundanz zu visualisieren.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von Bolt Transferpuffer (BT0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Bolt™ | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
15-Well | |
1 Welcome Pack |
4 bis 12% | |
1,0 mm | |
3,5 bis 260 kDa | |
Bolt™ WedgeWell™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04