Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Resupply Pack, 4 to 12%, WedgeWell™ format
The Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack optimizes your protein separation workflow. This pack includes precast gels, running buffer, and protein ladders, enough for 100 gel runs.
2055.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Bolt Bis-Tris Plus gels, 10 x 10 gels
• Bolt MES Running Buffer (20X), 4 bottles
• PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Gelanteil (%) 4 bis 12%
Gelgröße Mini
Geltyp Bis-Tris Plus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
30055175
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
NW0412A-RS10
10-Well
2055.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30054952
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
NW0412B-RS10
12-Well
2055.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30055912
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
NW0412C-RS10
15-Well
2055.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Bolt Bis-Tris Plus gels, 10 x 10 gels
• Bolt MES Running Buffer (20X), 4 bottles
• PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa)
4 bis 12%
Bis-Tris Plus
3.5 to 260 kDa
1 Kit
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Mini
Protein
Denaturierung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Resupply Pack, 4 to 12%, WedgeWell™ format