Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Welcome Pack, 4-12%
Das Bolt Startpaket bietet alle notwendigen Bolt Gele und Puffer für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke:  Invitrogen™ NW0412C
1031.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15718328
  • 1214.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Mini
Bis-Tris Plus
12-Well
1 Welcome Pack
4 bis 12%
1,0 mm
3,5 bis 260 kDa
Bolt™ WedgeWell™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Welcome Pack, 4-12% > 12-Well, Bis-Tris