Learn More
Thermo Scientific™ Boldenon
155.00 CHF - 390.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boldenon
CAS 846-48-0
Schmelzpunkt 168 bis 170 °C
Summenformel C19 H26 O2
Formelmasse 286,41
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17221172
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
465751000
100 mg
155.00 CHF
100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17231172
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
465755000
500 mg
390.00 CHF
500 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Spezifikation
Boldenon
168 bis 170 °C
286,41
Weiß bis hellgelb bis hellbeige
846-48-0
C19 H26 O2
Pulver oder Kristalle
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS08: Gesundheitsgefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-686-0
Recommended Storage : Normale Bedingungen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Boldenon