Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tri-Clamp Dichtungen
Tri-Clamp Dichtungen Beidseitige, elastische PTFE-Stulpe mit Silikon-Einlage.
Marke:  Bohlender™ D930-44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17137344
  • 43.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Silikonring mit doppelseitiger, elastischer Unterlegscheibe aus PTFE
  • Geeignet für Dreiklammer-Verbindungen nach DIN 32 676
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch mit 32 mm Innendurchmesser
2 in.
PTFE, Silikon
DN 32
50,5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Tri-Clamp Dichtungen > Tri-Clamp-Dichtungen; Material:PTFE, Silikon; zur Verwendung mit (Geräte):Schläuche mit 32 mm Innendurchmesser; Außendurchmesser (metrisch):50,5 mm; Größe (metrisch):DN 32