Learn More
Bohlender™ BOLA™ Gaswaschflaschen Vitrum
Gaswaschflaschen Vitrum Anschlussgewinde 2 x GL 18Flasche aus Borosilikatglas 3.3.
226.00 CHF - 319.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15659384
|
Bohlender™
N1662-34 |
500 ml | 19,2 oz. | 186 mm | Flaschengewinde: GLS 80 |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17127534
|
Bohlender™
N1662-24 |
1.000 ml | 34 oz. | 256 mm | Flaschengewinde: GL 45 |
264.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17137534
|
Bohlender™
N1662-44 |
1.000 ml | 34 oz. | 256 mm | Flaschengewinde: GLS 80 |
319.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Bestehend aus PTFE-Grundkörper mit Überwurf-Schraubkappe GL 45 aus PPS oder GLS 80 aus PP und zwei seitlichen GL 18-Gewindestutzen sowie passender Borosilikatglasflasche, einem FEP-Gaseinleitungsrohr und einem Gasverteiler mit feinsten Bohrungen
- Widerstandsfreie Gas Zu- und Ableitung mit hartwandigen Schläuchen, z.B. PTFE, die über optional erhältliche Laborverschraubungen an den Gewindestutzen angeschlossen werden
- Für elastische Schläuche bitte GL-Schrauboliven verwenden
- Der besondere Clou: Die Überwurf-Schraubkappe lässt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit ohne Demontage der angeschlossenen Schläuche von der Flasche lösen oder wieder festschrauben
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE |