Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Manschetten mit Greifring
Mit diesen Hülsen lassen sich gas-, flüssigkeits- und vakuumdichte geschliffene Verbindungen herstellen. Bohlender™ BOLA™ Hülsen aus PTFE mit Greifring zeichnen sich durch ihre massive Konstruktion aus, die einen Dauerbetrieb und eine universelle chemische Beständigkeit gewährleistet.
Marke:  Bohlender™ H933-09
Artikelnummer. 10480152
  • 87.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus PTFE, mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
  • Dichte Versiegelung mit hohem Vakuum
  • Niedrige Auslaufrate: < 0,0001 mbar x l/s
  • Dichtungsringe einfach zugänglich und deshalb einfach zu reinigen
  • Wiederverwendbar
  • Temperaturbereich: -200 bis + 250°C
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
PTFE
Durchscheinend
Manschette mit Greifring
45/40
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Manschetten mit Greifring > Halsweite:45/40