Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PA-Endstücke für weiße Röhrchen
Die weiße Schlauchendverschraubung besteht aus PTFE. PA-Dichtungsringe sind im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Bohlender™ F702-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12820742
  • 120.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PTFE-Konstruktion
  • Mit Außengewinde ¼ Zoll - 28 UNF
  • Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
  • Temperaturbeständig von -40 bis +100 °C
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
FDA
-40 °C
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Weiß
Rohrendverschraubungen
PTFE
10/Pckg.
UNF ¼ Zoll, G 28
100 °C