Beschreibung
- Weißer PTFE-Deckel
- Mit Zentrierschulter
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 94 mm |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BOLA Becher (PN: A 136-11) |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | +250 °C |
Typ | Deckel mit Zentrierschulter |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Weitere Unterlagen
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Deckel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur