Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Gebläse
Bietet eine strahlenfreie Verbindung von Geräten für die Masseverbindung. PTFE-Gebläse sind außen am Konus mit scharfen Falten und Dichtringen versehen, die sich ideal für die Kompensation von Schwingungen von Vakuumpumpen eignen.
61.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbinden von Geräten für die Masseverbindung |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10461751
|
Bohlender™
H906-04 |
93 bis 105 mm |
67.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10479860
|
Bohlender™
H906-06 |
110 bis 124 mm |
85.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10179450
|
Bohlender™
H906-02 |
82 bis 90 mm |
61.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10692921
|
Bohlender™
H906-14 |
100 bis 120 mm |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zum Ausgleich von abweichenden Längen beheizter Säulen und von Winkelversatz
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Vakuum-geeignet
- Hergestellt aus PTFE
- Maximale Ablenkung: 120°
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
PTFE | |
-200 °C | |
250 °C |
Autoklavierbar | |
Verbinden von Geräten für die Masseverbindung | |
Weiß | |
Gebläse |