Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Gebläse
Bietet eine strahlenfreie Verbindung von Geräten für die Masseverbindung. PTFE-Gebläse sind außen am Konus mit scharfen Falten und Dichtringen versehen, die sich ideal für die Kompensation von Schwingungen von Vakuumpumpen eignen.
Marke: Bohlender™ H906-14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Ausgleich von abweichenden Längen beheizter Säulen und von Winkelversatz
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Vakuum-geeignet
- Hergestellt aus PTFE
- Maximale Ablenkung: 120°
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
Autoklavierbar | |
100 bis 120 mm | |
-200 °C | |
250 °C |
NS 29/32 | |
PTFE | |
Verbinden von Geräten für die Masseverbindung | |
Weiß | |
Gebläse |