Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP-Schlauchrollen, 10 m lang, 0,4 mm dick
Einzeln verpackte FEP-Schlauchrollen mit einer Rollenlänge von 10 Metern.
Marke:  Bohlender™ S2022-04
Artikelnummer. 17127954
  • 77.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Transparenter gasdichter Schlauch
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,8 mm
0,06 in.
32,8 ft.
0,02 in.
Biegeradius: 7 mm
0,03 in.
FEP
1,6 mm
10 m
0,4 mm
112 bar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ FEP-Schlauchrollen, 10 m lang, 0,4 mm dick > FEP-Schlauchrollen; Material:FEP; Maximaldruck:112 bar; Gesamtlänge (metrisch):10 m; Dicke (metrisch):0,4 mm; Flexibilität:Biegeradius:7 mm, Außendurchmesser (metrisch):1,6 mm, autoklavierbar:Autoklavierbar