Learn More
Bohlender™ BOLA™ Führungsrohre Magnet-Rührkupplungen
Führungsrohre Magnet-Rührkupplungen Linksgewinde
1045.00 CHF - 1330.00 CHF
Produktcode | Marke | Konusgröße | Standard-Konusverbindung | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Standard-Konusverbindung | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17157134
|
Bohlender™
C463-19 |
NS 19/26 | NS 19/26 | Linksgewinde M 14,5 x 1,5 |
1045.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17167134
|
Bohlender™
C463-45 |
NS 45/40 | NS 45/40 | Linksgewinde M 21 x 1,75 |
1330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Borosilikatglas mit Schliffkern und aufgeklebtem oberem Lager
- Alternative ohne Schliff zum Anschmelzen auf dem Reaktordeckel (Lager hier zum Selbstaufkleben im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Borosilikatglas |