Learn More
Bohlender™ BOLA™ Führungsrohre Magnet-Rührkupplungen
Führungsrohre Magnet-Rührkupplungen Linksgewinde
Marke: Bohlender™ C463-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglas mit geschliffenem Gelenk und verklebtem oberen Lager
- Alternativ ohne Schliffhülse zum Fixieren am Reaktordeckel (oberes Lager zum Einkleben im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
NS 45/40 | |
NS 45/40 | |
Borosilikatglas | |
Linksgewinde M 21 x 1,75 |