Learn More
Siedesteine, Honeywell Fluka™
Siebanalyse > 1 mm, > 95 %
Marke: Honeywell-Fluka 85106-500G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Siedesteine | |
500 g | |
2980 °C | |
Poly-Flasche |
2038 °C | |
9.4 bis 10.1 (bei 20 °C) | |
1344-28-1 | |
NONH für alle Transportarten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Siedesteine, Honeywell Fluka™ > 500 g-KUNSTSTOFFFLASCHE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur