Learn More
Thermo Scientific Chemicals Siedesteine, für die präperative Arbeit
Für die präperative Arbeit
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 386212500
70.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413375
  • 70.40 CHF / 250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Siedestein
250 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Boiling stones
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number386212500,386210500
ChargennummerA0450491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number386212500,386210500
ChargennummerA0400285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number386212500,386210500
ChargennummerA0403698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number386212500,386210500
ChargennummerA0407178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number386212500,386210500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Siedesteine, für die präperative Arbeit > 250g; Kunstoffflasche