Learn More
Velp Scientifica™ BOD Sensor BOD Analysis
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand)
1555.00 CHF - 2380.00 CHF
Spezifikation
Typ | Analyse des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Akkutyp | CR 2430 |
Anschlusstyp | Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB |
Material | Technopolymer |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17123174
|
Velp Scientifica™
SA10200136 |
BSB-Sensor (6 Stück) (mit KOH-Fallen und Batterien), Rührstation, 6 Positionen, 230 V/50 Hz (mit Rührstäben und Flaschen) |
1555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17133174
|
Velp Scientifica™
SA10200137 |
BSB-Sensor (10 Stück) (mit KOH-Fallen und Batterien), Rührstation, 10 Positionen, 230 V/50 Hz (mit Rührstäben und Flaschen) |
2380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- A simple and easy way for monitoring the microorganisms’ activity in water samples with extremely reliable results.
- The BOD measures change in gas pressure between the beginning to the end of the analysis and give a result expressed in mg/L
- Measurement on scales of 90, 250, 600 and 999 ppm BOD
- Higher values can be measured by diluting the sample
- Fits directly on the bottle containing the sample
- Automatically stores 5 BOD values at 24-hour intervals
- Enables analysis to continue over the weekend
- Results directly readable at any time, even after five days
- Direct readout in mg/L (ppm)
- Compact stirring stations
- Models with stirring stations offer VELP stirring quality
- IP 54 protection against particle and liquid ingress
- Class 3 IEC 1010 conformity
Spezifikation
Analyse des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) | |
CR 2430 | |
Technopolymer | |
Flaschenvolumen: 500 mL | |
25 Monate |
Digital | |
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB | |
500/2.000 mbar (hPa) | |
Analyse des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) |