Learn More
BOC-L-Methionin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 275630050
25.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2488-15-5 | |
249.33 | |
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N | |
89857 |
C10H19NO4S | |
MFCD00065586 | |
boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonylMehr anzeigen | |
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
Spezifikation
BOC-L-Methionine | |
99+% | |
Weiß | |
99+% | |
Glasflasche | |
MFCD00065586 | |
boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl | |
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N | |
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminosäure]-4-methylsulfanylbutansäure | |
5 g | |
249.33 | |
Pulver |
47.0°C to 53.0°C | |
2488-15-5 | |
Echt | |
C10H19NO4S | |
CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3 | |
− 23.00 | |
0.5% max. (K.F.) | |
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O | |
249.33 | |
89857 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
- BOC-L-Methionine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344396 | Analysenzertifikat | 20/06/2025 | 275630250,275630050 |
345256 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 275630250,275630050 |
345256 | Analysenzertifikat | 11/07/2024 | 275630250,275630050 |
344202 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 275630250,275630050 |
344036 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 275630250,275630050 |