Learn More
IKA™ BMT-20-S-M-Gammaröhrchen zum Schleifen mit Edelstahlkugeln (20 x)
Zum Fräsen trockener, spröder Proben, für die Zellmazeration sowie die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden.
Marke:  IKA™ 0003700701
275.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15812588
  • 297.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Komponenten: Rohr, Edelstahlkugeln, Deckel
  • Applikation: Trockenfräsen von trockenen und spröden Proben (z. B. Kaolin, Gips, Farbpigmente, Tabletten), die Zellmazeration und die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden.
  • Weiter geeignet für:
    • Zusätzliche Medienmengen können während des Betriebs hinzugefügt werden
    • Probenahme während des Betriebs
    • Probenvorbereitung unter sterilen Bedingungen
    • Keimfreie Konservierung von Proben (Gewebe, Blut usw.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 15 ml
Rohr, Edelstahlkugeln, Deckel
20/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ BMT-20-S-M-Gammaröhrchen zum Schleifen mit Edelstahlkugeln (20 x) > Fassungsvermögen: 2–15 ml