Learn More
BMS 986187, >98%, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30000970
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BMS 986187, >98%, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30000970
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30000970
Marke: Tocris Bioscience 5983/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator (EC50 = 30 nM). Exhibits 100-fold selectivity for δ over μ-opioid receptor. Enhances affinity of [Leu5]-Enkephalin (Cat.No. 1889), SNC 80 (Cat.No. 0764) and TAN 67 (Cat.No. 0921) for the δ-opioid receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 684238-37-7
Summenformel C31H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 470.609
InChI-Schlüssel UEKIYVKPQNKSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylbenzyl oxy phenyl-3,4,5,6,7,9-hexahydro-1h-xanthene-1,8 2h-dione, 3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylbenzyloxy phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-9h-xanthene-1 2h ,8 7h-dione, 3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylphenyl methoxy phenyl-4,5,7,9-tetrahydro-2h-xanthene-1,8-dione, 3,4,5,6,7,9-hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylphenyl methoxy phenyl-1h-xanthene-1,8 2h-dioneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17379334
IUPAC-Name 3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-4,5,7,9-tetrahydro-2H-xanthene-1,8-dione
SMILES CC1=CC=CC=C1COC2=CC=C(C=C2)C3C4=C(CC(CC4=O)(C)C)OC5=C3C(=O)CC(C5)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5,6,7,9-Hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-1H-xanthene-1,8(2H)-
Hinweise zur Reinheitsqualität >98%
Strukturformel C31H34O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble to 20mM in DMSO
Formelmasse 470.61
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BMS 986187, >98%, Tocris Bioscience™ >