Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
- 1
- 2
Multifunktionale tragbare Etikettendrucker für die schnelle Etikettenherstellung unterwegs. Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit enthält ein integriertes Schneidemesser und verwendet einfach zu bedienende Kartuschen.
Marke: Brady™ 710894
Etikettendrucker | |
255 mm | |
255 mm | |
255 x 155 x 255 mm | |
Vollständige QWERTY-Tastatur | |
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch | |
25,4 mm/s | |
LabelMark, CodeSoft | |
Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, Kennzeichnung von Patch-Panels, Kennzeichnung von Schalttafeln und Bauteilen; Kennzeichnung von Klemmenleisten; Sprach- und Datenkommunikation; Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen; allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Laborkennzeichnung | |
Cordon d'alimentation UE, adaptateur secteur, Lithium-Ionen-Akku |
Einfarbiger LCD | |
115 mm | |
225 mm | |
Monochrom | |
Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, einem USB-Kabel, einem Netzadapter + EU-Netzkabel, einer Produkt-CD, einer Brady-Druckertreiber-CD, einer Kurzanleitung, einer Bluetooth-Netzwerkkarte und einer MC1-1000-422-Kartusche geliefert. | |
48 MB - bis zu 25.000 Etiketten | |
300 dpi | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi | |
Je 1 | |
BMP51 PRINTER EU |