Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit, EU
Multifunktionale tragbare Etikettendrucker für die schnelle Etikettenherstellung unterwegs. Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit enthält ein integriertes Schneidemesser und verwendet einfach zu bedienende Kartuschen.
Marke: Brady™ 710932
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit 300-DPI-Druckkopf.
- Druckt Etiketten mit einer Breite bis zu 38,1 mm.
- Druckt auf durchgehende und gestanzte Materialien.
- Mit eingebauter Schneidevorrichtung, einfach zu befüllenden Kartuschen, Optionen für Batterieleistung
- Vollständige QWERTY-Tastatur
Spezifikation
Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
90 mm | |
38,1 mm | |
QWERTY | |
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch | |
25,4 mm/s | |
Codesoft, LabelMark | |
1,4 kg | |
Je 1 | |
Lithium-Ionen-Akku und AC-Stromversorgung |
Einfarbiger LCD | |
115 mm | |
225 mm | |
Monochrom | |
Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, einem USB-Kabel, einem AC-Adapter mit Netzkabel, einer Produkt-CD, einer Brady-Druckertreiber-CD, einer Kurzanleitung, einer Bluetooth-Netzwerkkarte, der LabelMark Standard-Etikettiersoftware, M-122-461, M-131-4 geliefert. | |
48 MB - bis zu 25.000 Etiketten | |
300 dpi | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi | |
Elektro-, Datenkommunikations-, Anlagen-/Sicherheitskennzeichnung, Produkt- und Schalttafelherstellung sowie Laborkennzeichnung | |
2 Jahre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP51 Etikettendrucker-Kit, EU > 115 x 90 mm (B x H); Software: Codesoft, LabelMark
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur