Learn More
Brady™ BMP21 Etikettendrucker
Marke:  Brady™ 138631
Artikelnummer. 15313192
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Tragbarer Etikettendrucker
BMP™21-LAB
• Hochwertige Materialien für Anwendungen wie Probenröhrchen, Flaschen undObjektträger
• Smart Cell-Technologie für die automatische Etiketteneinrichtung
• ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnelltasten und intuitive Menüfunktionen mitgriechischen Symbolen, die häufig in Labors verwendet werden
• Einfach einsetzbare Kassetten
• Automatische Serialisierung, Zeit- und Datumsstempel
• Beständiger Aufdruck von 6 bis 19mm für eine maximale Datenmenge
• Zweizeiliges LCD-Display
• Trageband und Magnet für eine praktische Handhabung und Aufbewahrung aufLabortischen, langlebige wiederaufladbare Batterierechargeable battery
Spezifikation
Spezifikation
Etikettendrucker
Label printing
ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Tastenkombinationen und intuitive Menüfunktionen, automatisierte Serialisierung, Uhrzeit- und Datumsstempel, Akku
1.5 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP21 Etikettendrucker > Print size: 6 to 19mm; Two line LCD display