Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
349.00 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | SMS-Faser |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17891491
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-01.5X01.5 |
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in.) |
523.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17801501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0202 |
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in.) |
523.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17811501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0303 |
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.) |
523.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17821501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0404 |
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in.) |
523.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17831501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0606 |
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in.) |
523.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17841501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0808 |
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) |
349.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17851501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0909 |
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in.) |
369.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17861501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0912 |
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in.) |
406.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17871501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1212 |
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.) |
480.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17881501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1515 |
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in.) |
631.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17891501
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1818 |
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in.) |
867.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17801511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1822 |
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in.) |
1700.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17811511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-2020 |
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in.) |
851.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17821511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-2424 |
61 x 61 cm (24 x 24 in.) |
360.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17831511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-3030 |
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in.) |
615.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17841511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-3636 |
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.) |
856.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17851511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4040 |
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in.) |
1090.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17861511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4545 |
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in.) |
1315.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17871511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4548 |
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in.) |
1465.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17881511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4848 |
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in.) |
1465.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17891511
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-5454 |
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in.) |
621.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17801521
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-5472 |
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in.) |
984.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17811521
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-6060 |
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in.) |
1025.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17821521
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-6080 |
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in.) |
539.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
- Clean - no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 88 gsm material
- Soft and drape-able fabric
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with Lot Number and Date of Manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Blau | |
SMS-Faser | |
Ja |
COC | |
Single-use | |
Unsteril | |
Sterilisationsverpackung (Hochleistung) |